Learn More
SCAT Schnellkupplungen
Einfaches und sicheres Verbinden von Kapillarschläuchen und SCAT Safety Caps mit Schnellkupplungen. Das Ventil schließt automatisch, wenn die Verbindung getrennt wird. Dank der mitgelieferten PFA-Fittings können alle gängigen Schlauchdurchmesser angeschlossen werden.
Marke: SCAT 360183
72.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08600kg
Beschreibung
Die Quick-Lock-Steckverbinder-Sets sind für den Anschluss von 2 Kapillaren (Set 1) oder einer Kapillare und einer SCAT-Sicherheitsverschlüssen (Set 2) geeignet.- Hergestellt aus chemisch beständigem glasgefülltem Polypropylen, PEEK™-Materialien
- Auslaufschutz durch integrierte Absperrventile
- Geschlossenes System für tropffreies Trennen mit sehr geringem Lufteinschluss
- Minimiert die Kontamination, und es müssen keine Luftblasen aus dem System entfernt werden
- Geeignet für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6 mm (1/16 Zoll)/2,3 mm/3,2 mm (1/8 Zoll)
- Anwenderfreundliches, ergonomisches Design, ermöglicht eine sichere Verbindung
- Bis zu 15 psi (1,0 bar) Vakuum-/Druckwiderstand
Spezifikation
360180 Quick-Lock-Anschluss (m), 360179 Quick-Lock-Anschluss (w) | |
HPLC-Anlagen | |
Quick-Lock-Anschlusssatz I | |
Kapillaren, Röhrchen und Sicherheitsverschlüsse |