Learn More
Quickfit™ Allihn-Kühler aus Borosilikatglas
Ideal für Refluxanwendungen.
Marke:  Quickfit CX7/02/SC
163.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11338074
  • 172.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Refluxanwendungen.
  • Die innere Tropfensektionen sorgen für eine größere Kühlfläche
  • Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
19/26
Allihn Kondensator
Pyrex Borosilikatglas
Ideal für Rücklaufarbeiten
400 mm
400 mm