Learn More
Thermo Scientific™ RA Lamb Embryoschalen
Betrachten oder färben Sie frei schwebende Präparate mit Thermo Scientific™ RA Lamb Embryoschalen, hergestellt aus durchsichtigem Glas mit Glasdeckel für die Betrachtung.
Marke: Thermo Scientific™ E90
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
View or stain free-floating specimens with Thermo Scientific™ RA Lamb Embryo Dishes, molded of clear glass with glass lids for viewing.
Spezifikation
30mm | |
Glass | |
Embryo Dish | |
30 mm |