Learn More
RETSCH Behälter für FGM 200 Schneidmühlen
Gefäß für Messermühlen mit hoher Drehzahl
535.00 € - 820.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Receptacle |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Grindomix GM 200 knife mill |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10085271
|
RETSCH
03.045.0050 |
Steckdose | Edelstahl |
535.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10340912
|
RETSCH
03.045.0046 |
Receptacle | Glass |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische MahlraumreduktionTyp: Mahlbehälter aus Glas, 1 Liter
Spezifikation
Receptacle | |
Grindomix GM 200 knife mill |