Learn More
Reinecke-Salz, ACS-Reagenz, ≥93.0 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Reinecke-Salz |
Schmelzpunkt | 272 °C |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
Strukturformel | NH4[Cr(NH3)2(SCN)4] |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 336.43 mol |
Reinheit (%) | ≥ 93.0 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Glasflasche |