Learn More
Mettler Toledo™ Ersatzteile für C20 Karl-Fischer™ Autotitrator
Zubehör zur Verwendung mit Mettler Toledo C20 Karl Fischer™ Autotitrator
Marke:  Mettler Toledo™ 51108753
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11390532
  • 4405.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kolorimetrische Zellen
  • Kolorimetrische Zellen mit oder ohne Membran
  • Die Zelle ohne Membran ist nahezu wartungsfrei: Dank des innovativen Designs können Sie diese Zelle zur Bestimmung von Wasser in Ölen verwenden.
  • Eine Zelle mit Membran wird für Anwendungen wie die Bestimmung von Wasser in Ketonhaltigen Substanzen empfohlen, die auch für eine bestmögliche Genauigkeit empfohlen werden
Austauschsatz für coulometrische Reagenzien
Ermöglicht das Entleeren und Nachfüllen der coulometrischen Zelle und verringert so das Risiko, dass der Anwender mit Reagenzien in Kontakt kommt
Spezifikation
Spezifikation
Kolorimetrische Zelle ohne Membran
Allgemeine kolorimetrische KF-Titration
Glas
Coulometrischer C20-Titrator