Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Achat, für Schwingmühlen D=12 mm
Zur Verwendung in der MM200-Mischmühle (Kat.- Nr. 08-417-58)
Marke:  RETSCH 05.368.0027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00300kg
Artikelnummer. 10617301
  • 18.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Zusammensetzung beträgt ca. 99.9 % SiO2
  • Härtewert: 7 Mohs
  • Die ungefähre Dichte beträgt 2600 kg/m3
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugel-Bead
0,47 in.
MM 200 Schwingmühle
Agate
1,2 cm
7