Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Marke:  RETSCH 60.150.000038
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10468341
  • 248.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
203 mm
5.08 cm
Analysesieb
8 in.
400 Netz
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw.
2 in.
38 μm
ASTM E11
Edelstahl
Nr. 400