Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Marke: RETSCH 60.150.000250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
8 in. | |
5.08 cm | |
Analysesieb | |
8 in. | |
60 Mesh |
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw. | |
2 in. | |
250μ m | |
ASTM E11 | |
Edelstahl | |
Nr. 60 |