Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B
Artikelnummer. p-7021294
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11470084
Marke: Thermo Scientific Chemicals A13572.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Suitable for fluorescent labellingRhodamine B is used as a laser dye, metal chelating agent and an additive to drugs and cosmetics. It also serves as a staining fluorescent dye, which is used as a colorant in inks, paper and plastics. Further, it is used to make pink fluorescent pigments. It is also employed as a biomarker in oral rabies vaccines for wildlife such as raccoons. In addition to this, it is a useful fluorochrome for histology, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and mitochondrial probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Geeignet für fluoreszierende Markierungen. Rhodamin B wird als Laserfarbstoff, Metallchelator und als Additiv für Arzneimittel und Kosmetika verwendet. Dient auch als Fluoreszenzfarbstoff, der in Tinten, Papier und Kunststoffen verwendet wird. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von rosa fluoreszierenden Pigmenten verwendet. Wird auch als Biomarker in oralen Tollwutimpfstoffen für Wildtiere wie Waschbären eingesetzt. Darüber hinaus ist es ein nützliches Fluorochrom für die Histologie, Fluoreszenzresonanz-Energieübertragung (FRET) und als mitochondriale Sonde.
Löslichkeit
In Wasser, Benzol und Ethanol löslich. Geringfügig in Aceton, Salzsäure, Natriumhydroxid, 2-Methoxyethanol und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-88-9
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.02
MDL-Nummer MFCD00011931
InChI-Schlüssel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC-Name [9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine B
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Beilstein 4119648
Merck Index 14,8183
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene and ethanol. Slightly soluble in acetone,hydrochloric acid,sodium hydroxide,methyl cellosolve and alcohol.
Formelmasse 479.02
Dichte 1.31
Menge 50 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Food Red 15