Learn More
Fisherbrand™ Korkstopfen
Für den Einsatz in den Bereichen Bildung, Haus- und Hobbybrauen sowie Kunst und Kunsthandwerk.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12306467
  • 2.80 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lieferbar in verschiedenen Größen
Spezifikation
Spezifikation
Korkstopfen
22mm
Kork
19mm
10/Packung
32mm