Learn More
SCAT HPLC Safety Caps, V2.0, mit Absperrhahn
Safety Caps dienen der sicheren Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit jedem HPLC/UHPLC-System.
Marke: SCAT 307419
154.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.70800kg
Beschreibung
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Reservoiren, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein. Bei Reparaturen an HPLC-Pumpen kann die Absperrung an den SafetyCaps geschlossen werden, so dass die Kapillaren und der Lösemittelfilter im Lösemittel verbleiben. So kann die Pumpe bei der Wiederinbetriebnahme nach Reparaturen schnell und einfach gespült werden.- Luer-Lock-Adapter
- Verbessertes Anschlussdesign für einfacheren Anschluss
- Hergestellt aus medizinischem PTFE, PFA-Fittings und einem PPS-Schraubverschluss
- Mit Platz für individuelle Beschriftung
- Autoklavierbar bis 200 °C
- Robuste Konstruktion für verbesserte Handhabung
Spezifikation
4 x Absperrung, 4 x PFA-Anschlüsse 3,2 mm Außendurchmesser und Belüftungsventil | |
4,76 mm AD-Anschluss | |
Sicherheitskappe | |
Laborflaschen |
GL45 | |
HPLC-Systeme | |
PFA, PTFE, PPS | |
GL 45 |