Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
SafetyWasteSet V2.0 enthält alles, was Sie benötigen um Ihre Abfallentsorgungsstelle schnell einsatzbereit zu machen.
Marke:  SCAT™ 108000
227.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.61000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17997240
  • 298.64 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Collect liquid waste safely with the SCAT. safety funnel MARCO V2.0
  • Ready to use
  • Consists of lid funnel and different canister sizes in a complete set
Spezifikation
Spezifikation
Safety Funnel with Lid 'Arnold', V2.0, 5 L Space-saving Canister with Floater
200 mm
S50
200 mm
Waste Funnel
HDPE
140 mm