Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Raschig-Ringe
Zur Verwendung mit Destillationspumpen in chemischen Prozessen und Flüssigkeits- oder Gasübertragungsanwendungen
61.85 € - 68.75 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für chemische Prozesse und Flüssigkeits- oder Gasübertragungsanwendungen |
---|---|
Typ | Chemware™ Raschig-Ring |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Destillationssäulen |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12301409
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069134 |
0,2 in. | 0,6cm | 0,2 in. | 0,6cm |
68.75 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10575434
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069133 |
0,1 in. | 0,3cm | 0,1 in. | 0,3cm |
61.85 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Packung für Destillationssäulen und -scrubber. Chemisch inert, mit Ausnahme von geschmolzenen Alkalimetallen, Fluor und starken Fluorierungsmitteln. Große Oberfläche pro Volumeneinheit. Minimale Beständigkeit gegen Gas- und Flüssigkeitsfluss.
Spezifikation
Für chemische Prozesse und Flüssigkeits- oder Gasübertragungsanwendungen | |
Chemware™ Raschig-Ring | |
PTFE | |
Für Destillationssäulen |