Learn More
Thermo Scientific™ Probensensor für Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Sicherheitsinkubatoren
Zur präzisen Temperaturmessung
Marke: Thermo Scientific™ 50127768
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Zum Anschluss an alle Advanced Protocol Security Inkubatoren
- Zur Messung der genauen Probentemperatur
- Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt
- Kabellänge: 86.6 in.
Spezifikation
Advanced Protocol Security Inkubatoren | |
Sensor |