Learn More
Witeg™ Sicherheitswaschflasche
Zum Spülen verschiedener Artikel im Labor.
Marke:  Witeg™ 2 418 250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10363542
  • 365.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Schraubgewinde
  • Porosität von P0
  • Mit zwei SVS-Schlauchanschlüssen, GL 14, Mittelhals GL 32
  • Mit Septum
  • Aus Borosilikatglas
  • Waschintensität von 130 l/h