Learn More
Lenz Laborglasintrumente Scheidetrichter, konisch, bernsteinfarben, ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
171.72 € - 352.98 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11903451
|
Lenz Laborglasintrumente
04008173 |
2 l |
246.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11913451
|
Lenz Laborglasintrumente
04008170 |
1 l |
352.98 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11963441
|
Lenz Laborglasintrumente
04008128 |
50 ml |
171.72 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11973441
|
Lenz Laborglasintrumente
04008137 |
100 ml |
185.50 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11993441
|
Lenz Laborglasintrumente
04008158 |
500 ml |
271.36 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Ohne Skala, mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
Specifications
Borosilikatglas 3.3 |