Learn More
Kautex™ Serie 350 60 l HDPE-Ballonflasche
Kann verwendet werden mit: Lagerung, Transport, Transfer; Farbe: Naturfarben
Marke: Kautex™ 2000084136
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.40000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus naturfarbenem HDPE
- Mit Schraubverschluss
- Runde Form
- Absperrhahnanschlüsse sind als Zubehör erhältlich
- Zu den Anwendungen gehören Lagerung, Transfer und Transport
Spezifikation
Ballonflasche | |
Schraubverschluss | |
346 mm | |
HDPE | |
Blau bedruckt | |
Schraubverschluss | |
Rund |
15,8 gal. | |
50 mm | |
60 l | |
Aufbewahrung, Transport, Transfer | |
823 mm | |
2/Karton | |
Naturfarben |