Learn More
Epredia™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomat
Erreichen Sie mehr Geschwindigkeit und Genauigkeit in stark ausgelasteten Labors, indem Sie das Eindecken mit dem Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomat automatisieren.
Marke:  Epredia™ A79200001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Artikelnummer. 12983735
  • 38725.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Erreichen Sie mehr Geschwindigkeit und Genauigkeit in stark ausgelasteten Labors, indem Sie das Eindecken mit dem Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomat automatisieren.
Stellen Sie einfach einen Korb mit Objektträgern auf die Ladeschiene und schließen Sie die Tür. Der Shandon ClearVue Eindeckautomat erledigt für Sie den Rest.
Kompatibilität
  • Durch seine Kompatibilität mit einer breiten Palette an Färbeautomaten passend für praktisch jedes Labor
  • Akzeptiert Objektträger direkt vom Epredia™ Varistain™ Gemini ES und Varistain™ 24-4, Sakura™ DRS2000 und Leica™ Autotainer
  • Ermöglicht das direkte Laden oder Kombinieren von Objektträgerkörben von den oben genannten Färbeautomaten, ohne dass Einstellungen durch den Bediener erforderlich sind
Probenerkennung
  • Erkennt automatisch unterschiedlich vorbereitete Objektträger und gibt die richtige Menge des Eindeckmittels für jede Anwendung ab
  • Ist in der Lage, gleichzeitig sowohl histologische als auch zytologische Proben ohne Eingriff des Anwenders zu verarbeiten und gibt dabei jeweils die richtige Menge des Eindeckmittels ab
Laden bei Bedarf (Load-on-Demand)
  • Verarbeitet gleichzeitig bis zu 11 Objektträgerkörbe mit Load-on-Demand-Fähigkeit
  • Verarbeitet einzeln oder bis zu fünf gleichzeitig geladene Körbe
Optische Erkennung
  • Besitzt die einzigartige Fähigkeit, Objektträger während des Eindeckens optisch zu erkennen und zu positionieren
  • Erkennt die Position jedes Objektträgers in einem Korb, entnimmt die Objektträger mittels eines Greifers und setzt diese wieder ein, wobei die Objektträgerpositionierung beibehalten wird
Anwendungsoberfläche
  • Intuitive Anwendungsoberfläche mit Touchscreen-Bedienfeld
  • Eine Software überwacht die Art der Objektträgerpräparierung, Größe und Anzahl der abgegebenen Deckgläser und die Anzahl der zu verarbeitenden Körbe
Sicherheitsmerkmale
  • Zur Vermeidung mechanischer Pannen ist das System erst betriebsbereit, wenn alle Türen geschlossen sind
  • Eine Absaugungsvorrichtung schützt den Anwender beim Laden und Entladen der Objekttragerkörbe
  • Aktivkohlefilter beseitigen Dämpfe, bevor diese aus dem Gerät entweichen können
  • Entnehmbare Abfallschalen erleichtern die Reinigung
Mechanische Daten
  • Abmessungen (T x B x H): 57,5 x 64,5 x 50 cm (22,75 x 25,5 x 19,75 in.)
  • Gewicht: 110 lb.
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Im Lieferumfang enthalten:
  • Anwenderhandbuch (Englisch, Teilenummer A79210100)
  • Kiste mit zwei ClearVue Deckglasmagazinen
  • 24 x 50 mm, Nr. 1,5–1000 Slips (A7921050)
  • Set mit drei ClearVue Objektträgerkörben (Gemini-kompatibel) mit schwarzem Schieberegler (A79210064)
  • Set mit zwei Eindeckmittel-Auffangschalen (A79210079)
  • Luftfilter (9990610)
  • Set mit zwei Weichhaar-Pinseln (P12257)
  • Set mit drei Saugnäpfen (A79210081)
Spezifikation
Spezifikation
Varistain Gemini ES, Varistain 24-4, Sakura DRS2000, Leica Auto-Färbegerät
Erkennt automatisch unterschiedlich vorbereitete Objektträger; gibt richtige Menge des Eindeckmittels für jede Anwendung ab
19,75 in.
22,75 in.
110 lb.
64,5 cm
100/240 V
Intuitive Benutzerschnittstelle mit Touchscreen-Bedienfeld
57,5 x 64,5 x 50 cm (22,75 x 25,5 x 19,75 in.)
50 cm
57,5 cm
25,5 in.
50/60 Hz