Learn More
Bohlender™ ACRYL-Vakuum-Exsikkator Typ 1000 260 x 250 x 260 mm, mit 2 Böden
Entwickelt für die Lagerung empfindlicher Produkte im Vakuum. Sicco™ Vakuum-Exsikkatoren ermöglichen die Lagerung in einer sauerstoff- und kohlendioxidfreien Umgebung. Geeignet für die Lagerung von Halbleiterproben.
Marke:  Bohlender™ V1880-04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.00000kg
Artikelnummer. 10267691
  • 7711.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vakuum im Exsikkator gewährleistet eine schnelle Trocknung der gelagerten Produkte
  • Massives Acrylglas (Wandstärke 20 mm)
  • Tür mit umlaufender Silikonummantelung und vier Verriegelungen
  • Vakuummeter, zwei Nadelventile mit Schlauchanschlüssen
  • Transparente Acrylplatten, das Innere ist von allen Seiten sichtbar
  • Umlaufende Silikondichtung
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Einlegeböden mit variabler Höhe
  • Vakuummeter (0 bis 760 mm Quecksilber)
  • Vakuum bis 0,0001 Torr
  • Zwei Nadelventile mit AD 9.0 m
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Vakuumexsikkator
18 L
300 mm
300 mm
PMMA-Acrylglas
9 kg
260 x 260 x 260 mm
340 mm