Learn More
RETSCH Gummikugeln, 20 mm ø, 5 Stück
Marke:  RETSCH 32.354.0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 10156791
  • 44.80 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Typ: Gummikugel, φ 20mm
Spezifikation
Spezifikation
Gummibälle
20 mm
Steuerung für horizontalen Siebschüttler AS 400
5/Packung