Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Ansatz
Diese Spritzen können für veterinärmedizinische Anwendungen eingesetzt werden. Poulten Graf™ Zweiteilige Einwegspritzen mit Luer-Ansatz sind PVC-frei und nicht toxisch, steril verpackt und werden in Blisterpackungen geliefert. Diese Einwegspritzen sind äußerst dicht schließend und besitzen einen durchsichtigen, ruckfrei zu bedienenden Zylinder.
42.50 € - 216.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Material | Polypropylene |
Beschreibung | Siebdruckgraduierung |
Produkttyp | 2-teilige Spritze mit Luer-Anschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10730353
|
Poulten Graf™
7 41008 |
20 bis 24 ml |
130.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10269521
|
Poulten Graf™
7 41004 |
5 bis 6 ml |
107.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10076041
|
Poulten Graf™
7 41006 |
10 bis 12 ml |
145.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10640513
|
Poulten Graf™
7 41012 |
50 bis 60 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10279521
|
Poulten Graf™
7 41001 |
2 bis 3 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt gemäß DIN 13098
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen, mit oder ohne Nadel
Spezifikation
Ja | |
Polypropylene | |
2-teilige Spritze mit Luer-Anschluss | |
Luer-Spitze | |
Steril |
CE | |
Siebdruckgraduierung | |
Ja | |
Ja |