Learn More
RETSCH Mahlkugeln für PM 400, S 100, aus Sinter- korund, D=10 mm
Marke: RETSCH 05.368.0021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00600kg
Beschreibung
Material: SinterkorundVolumen: 10mL
Spezifikation
Mahlkugeln | |
0,9 mm | |
MM 200 und MM 301 | |
Sinter-Alumina I |