Learn More
Ibidi μ-Slide Spheroid Perfusion Uncoated
μ-Slide Spheroid Perfusion Uncoated is a perfusable channel slide with 3 x 7 wells.
Marke:  Ibidi 80351
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17200kg
Artikelnummer. 17236173
  • 458.59 € / 15 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • A perfusable channel slide with 3 x 7 wells for high-end microscopy
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • hydrophobic
  • sterilized
Spezifikation
Spezifikation
Microscope Slide
15