Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsin-Kits
Erreichen Sie eine schnelle, einfache und hervorragend reproduzierbare Trypsin-Proteinverdauung zur Peptid-Charakterisierung und -Quantifizierung für die biopharmazeutische Proteinforschung.
733.00 € - 1135.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping |
---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15382360
|
Thermo Scientific™
60109-101 |
SMART Digest Trypsin-Kit, mit Sammelplatte | SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte |
785.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16434839
|
Thermo Scientific™
60109-101-B-LPH |
Smart Digest Kit mit Massenharz, niedriger pH-Wert | SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte |
745.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15994417
|
Thermo Scientific™
60109-101-LPH |
Smart Digest Kit mit Sammelplatte, niedriger pH-Wert | SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte |
733.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15317298
|
Thermo Scientific™
60109-103 |
SMART Digest Trypsin-Kit mit SOLAµ/Sammelplatte | SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte |
997.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16444839
|
Thermo Scientific™
60109-101-MB-LPH |
Smart Digest Kit, Magnet-Bead, Massenware, niedriger pH-Wert | SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | SMART Digest Harz mit niedrigem pH-Wert, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte |
1040.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15357350
|
Thermo Scientific™
60109-102 |
SMART Digest Trypsin-Kit mit Filter/Sammelplatte | SMART Digest Harz, vorgefüllt in PCR-Röhrchen | SMART Digest Harz, vorgefüllt in 96 PCR-Röhrchen, Sammelplatte, Filterplatte |
1135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15648663
|
Thermo Scientific™
60109-101-B |
SMART Digest Trypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse | SMART Digest Harz, magnetische Masse | SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer |
740.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15791377
|
Thermo Scientific™
60109-101-MB |
SMART Digest Trypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse | SMART Digest Harz, magnetische Masse | SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer |
814.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15658663
|
Thermo Scientific™
60109-102-B |
SMART Digest Trypsin-Kit, optionale Harzmasse und Filter/Sammelplatte | SMART Digest Harz, nichtmagnetische Masse | SMART Digest Harz mit nichtmagnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, Filterplatte |
840.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15668663
|
Thermo Scientific™
60109-102-MB |
SMART Digest Trypsin-Kit, optionale magnetische Harzmasse und Filter/Sammelplatte | SMART Digest Harz, magnetische Masse | SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, Filterplatte |
884.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15678663
|
Thermo Scientific™
60109-103-B |
SMART Digest Trypsin-Kit mit optionaler Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte | SMART Digest Harz, nichtmagnetische Masse | SMART Digest Harz mit nichtmagnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte |
963.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15668693
|
Thermo Scientific™
60113-101 |
SMART Digest Trypsin-Kit, löslich | SMART Digest lösliches Trypsin | Smart Digest lösliches Trypsin, SMART Digest Puffer, Sammelplatte |
1030.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15688663
|
Thermo Scientific™
60109-103-MB |
SMART Digest Trypsin-Kit mit optionaler magnetischer Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte | SMART Digest Harz, magnetische Masse | SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte |
1125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Erreichen Sie mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kits hochwertige analytische Ergebnisse aus der Proteinverdauung. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Proteinforschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Technologien zum Proteinverdau dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Trypsin-ProteinverdauungMit den SMART Digest Kits können Sie Proteine schneller und einfacher als je zuvor charakterisieren und quantifizieren. Diese Version des Kits nutzt Trypsin, das Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin und Arginin-Aminosäurerückständen spaltet.
Einfache Anwendung- Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
- Einfacher Prozess
- Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
- Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
- Höhere Empfindlichkeit
- Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Normalerweise dauert es je nach Komplexität der Probe weniger als 60 Minuten, um eine volle Verdauung zu erreichen, wohingegen eine Verdauung in Lösung bis zu 24 Stunden dauern kann.
Höhere Reinheit der ProbenDie Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das Design mit immobilisiertem Trypsin helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Das wiederum führt zu Ergebnissen, die einfacher zu interpretieren sind.
Für Entsalzungsanwendungen mit SOLAµ SPE-Platten koppelbarIn Verbindung mit den SMART Digest Kits bieten die Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE-Festphasenextraktionsplatten zur Entsalzung eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
Spezifikation
Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping |