Learn More
Natriumethoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumethoxid wird als starke Base in der organischen Synthese verwendet. Ist aktiv an der Claisen-Kondensation, Stobbe-Reaktion und Wolf-Kishner-Reduktion beteiligt. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Ethylester und Diethylester von Malonsäure. In der Williamson-Ethersynthese reagiert es mit Ethylbromid zu Diethylether. Wird häufig als Base für die Erzeugung von Carbanionen verwendet, die für Alkylierungs- und Kondensationsreaktionen zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Natriumethoxid wird in Gegenwart feuchter Luft schnell der Hydrolyse unterzogen, um in kurzer Zeit Natriumhydroxid zu bilden. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Basen, Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, Säurechloriden, sauren Anhydriden, Reduktionsmitteln, Peroxiden, Säuren und chlorierten Lösungsmitteln.
Natriumethoxid wird als starke Base in der organischen Synthese verwendet. Ist aktiv an der Claisen-Kondensation, Stobbe-Reaktion und Wolf-Kishner-Reduktion beteiligt. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Ethylester und Diethylester von Malonsäure. In der Williamson-Ethersynthese reagiert es mit Ethylbromid zu Diethylether. Wird häufig als Base für die Erzeugung von Carbanionen verwendet, die für Alkylierungs- und Kondensationsreaktionen zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Natriumethoxid wird in Gegenwart feuchter Luft schnell der Hydrolyse unterzogen, um in kurzer Zeit Natriumhydroxid zu bilden. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Basen, Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, Säurechloriden, sauren Anhydriden, Reduktionsmitteln, Peroxiden, Säuren und chlorierten Lösungsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium ethoxide |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| pH | 13 |
| Flammpunkt | 30°C (86°F) |
| Geruch | Irritating |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3206 |
| Beilstein | 3593646 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Merck Index | 14,8613 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium ethoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, sodium salt