Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Platzsparende Exsikkatoren
Zur Trockenlagerung und zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher Produkte.
66.40 € - 152.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Max. Abstand über Platte | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Max. Abstand über Platte | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11872722
|
Bel-Art™
F42031-0000 |
0.20 ft.³ | 15,7 cm | 19,7 cm |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11862722
|
Bel-Art™
F42030-0000 |
0.09 .uc .tf | 12,1 cm | 14,9 cm |
66.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11882722
|
Bel-Art™
F42032-0000 |
0.31 .uc .tf | 19,7 cm | 24 cm |
152.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Stark und bruchsicher mit extra schweren Wänden
- Die flache Kuppel aus transparentem Polycarbonat maximiert die Abstände im Innenraum und sorgt für ein größeres Innenvolumen
- Großer gerippter Knopf zum einfachen Anheben des Deckels
- Enthält eine 0.32 cm (0.125 Zoll) dicke perforierte Platte
- Einweg- oder wiederverwendbares Trockenmittel kann auf oder unter perforierten Platten platziert werden
- Der O-Ring aus Neopren gewährleistet eine dichte Abdichtung bis zu 0 °C, ohne Fettbedarf
- Der weiße Polypropylenboden stützt weiß glühende Tiegel auf High Heat Minerit HD Keramik-Exsikkatorplatten