Learn More
Fisherbrand™ SPP Blue Disposable Bouffant Cap
65.95 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Modell:
Round
Beschreibung
- General purpose blue disposable bouffant caps
- Promotes general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Spezifikation
Produkttyp | Bouffant |
Größe | 21 in. |
Material | Polypropylene |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Single-use |
Latexfrei | Yes |
Sterilität | Non-sterile |
Modell | Round |