Learn More
BINDER™ Stapeladapter
zur thermisch entkoppelten Stapelung von zwei BINDER CO2-Inkubatoren - zur thermisch entkoppelten Stapelung von zwei BINDER CO2-Inkubatoren
Marke: BINDER™ 9051-0039
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
Beschreibung
Geeignet für:
- CB-S 260
- CB 260
Spezifikation
für das thermisch isolierte Stapeln von zwei BINDER CO2 Inkubatoren – für das thermisch isolierte Stapeln von zwei BINDER CO2 Inkubatoren | |
Beschichteter Stahl | |
für die thermisch getrennte Stapelung von zwei BINDER CO2-Brutschränken | |
114.64 lb. |
BINDER Kammern Kammern CB260, CB-S260 | |
Adapter | |
761x875x101 mm | |
52 kg |