Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for Geno/Grinder™ Homogenizers
Use grinding balls to grind samples in Geno/Grinder™ homogenizers.
457.00 € - 1460.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12145950
|
Cole-Parmer™
2150-SSP |
0,16 in. | 0,4 cm |
1460.00 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12849055
|
Cole-Parmer™
2155 |
0,37 in. | 9,5 mm |
529.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13591160
|
Cole-Parmer™
2156 |
0,43 in. | 1,1 cm |
457.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Suitable for use with the Cole-Parmer™ Geno/Grinder™ homogenizers.
- Optimize performance of your Geno/Grinder™ homogenizers with a wide range of grinding ball options suitable for your application.
Spezifikation
Mahlkugel | |
Autoclavable |