Learn More
Schneider Gerd™ Mikrospatel mit Löffel, aus Edelstahl
Verwenden Sie diesen Mikrospatel und Löffel für eine Vielzahl von Anwendungen. Schneider Gerd™ Mikrolöffelspatel aus Edelstahl sind ideal für eine Vielzahl von Mischungen.
6.35 € - 7.40 €
Spezifikation
Form | Löffel |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produkttyp | Mikro-Löffelspatel |
Breite (metrisch) | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10798112
|
Schneider Gerd™
252 |
150 mm |
6.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10152721
|
Schneider Gerd™
254 |
210 mm |
7.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Mikrospatel sammeln und transportieren Trockensubstanzen oder Flüssigkeiten
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, beim Rühren und Mischen
- Perfekt zum Arbeiten mit winzigen Mengen an Chemikalien
- Zwei verschiedene Endformen bieten eine höhere Vielseitigkeit
- Polierte Edelstahlgeräte lassen sich mühelos reinigen und sind korrosionsbeständig
Spezifikation
Löffel | |
Mikro-Löffelspatel | |
Edelstahl |
Je 1 | |
6 mm |