Learn More
RETSCH Mörser aus rostfreiem Stahl, für Mörsermühle RM100
Mischen und homogenisieren Sie Pulver, Suspensionen und Pasten auch mit hoher Viskosität. Retsch™ Edelstahlmörser eignen sich für die richtige und reproduzierbare Probenvorbereitung zur analytischen Feinheit.
Marke: RETSCH 02.460.0057
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit RM 200 Mörsermühle
Spezifikation
Mörser | |
Edelstahl | |
Mörsermühle RM 200 | |
Mörser |