Learn More
Kap-Uts Kulturröhrchenverschlüsse aus Edelstahl/Polypropylen
These Culture Tube Closures ensure the viability of microbiological cultures by protecting solid and broth media from excessive evaporation. They fit snugly on rimless culture tubes and flasks while allowing for gas exchange and ventilation.
460.00 € - 605.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Verschluss für Kulturröhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Edelstahl, Polypropylen |
Menge | 144/Packung |
Röhrchenmaterial | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15245376
|
Kap-Uts
04500-00 |
13 mm |
460.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15215637
|
Kap-Uts
04500-01 |
16 mm |
605.00 €
144 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Closures minimize evaporation while allowing necessary gas exchange.
- Positive-grip closures of stainless steel or autoclavable polypropylene.
Spezifikation
Verschluss für Kulturröhrchen | |
Edelstahl, Polypropylen | |
Edelstahl |
Autoklavierbar | |
144/Packung |