Learn More
Cole-Parmer™ Druckfiltrationshalter aus Edelstahl
Marke: Cole-Parmer™ 02926-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Specifications
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
200 mL | |
133,35 mm |
Druckfiltration | |
Je 1 | |
342,9 |