Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Edelstahl
Führen Sie mit den Swann Morton™ Skalpellklingen aus Edelstahl präzise Eingriffe durch;
Marke: Swann-Morton™ 0302
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09900kg
Beschreibung
- Steril
- Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
15 mm | |
BS EN 7740 |
Skalpellklinge | |
Einsatz Nr. 3. Passend für Griffe Nr. 3, Nr. 3L, Nr. 3 graduiert, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L. | |
10/Packung |