Learn More
Fisherbrand™ Rührschaft aus Edelstahl
Für den Gebrauch mit Rührwerken. Fisherbrand™ Edelstahlwellen helfen Verschüttungen zu vermeiden und sorgen für gleichmäßiges, gründliches Rühren.
Marke: Fisherbrand™ A00001308
Beschreibung
- Erhältlich mit Ankerklingen oder Flügelklingen mit 6 Löchern
- Preisgünstig
- Optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
Rührwerk | |
Je 1 | |
0,99 kg |
Paddelklinge, 6 Löcher | |
Rührschaft | |
Edelstahl |