Learn More
S Murray™ Storkbill-Federzange aus Edelstahl
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche biowissenschaftliche Anwendungsbereiche. S Murray™ Storkbill Federpinzetten aus Edelstahl eignen sich optimal für größere und kleinere chirurgische Eingriffe.
Marke: S Murray™ E017/01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01440kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Länge: 10 mm
Spezifikation
Storkbill Federpinzette | |
Für die Sektion | |
110 mm |
Edelstahl | |
Je 1 |