Learn More
Schneider Gerd™ Drahtgewebe feinmasch. mit Rahmen 155x155
Dieses Netz eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Schneider Gerd™ Edelstahl-Drahtgitter mit Rahmen verfügt über einen robusten Rahmen aus Edelstahl 4301 und ein gewebtes Netz aus Edelstahl 4841.
Marke:  Schneider Gerd™ 2573
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
Artikelnummer. 10450524
  • 16.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Drahtgeflecht mit Rahmen
  • Feuerbeständig bis zu 1100 °C
  • Für allgemeine Aufgaben im Labor
Spezifikation
Spezifikation
155 x 155 mm
4301 Edelstahlrahmen, 4841 Edelstahlgitter
155 mm
Drahtgitter
155 mm