Learn More
Restek™ Standard Microliter Syringes for Agilent Autosamplers (SGE)
For use with Agilent 7673, 7683, 7693A, and 6850 Autosamplers. Restek Standard Microliter Syringes are designed and tested to meet critical autosampler performance needs. Needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum.
Marke:  Restek™ 24787
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10257453
  • 591.30 € / 6 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Model: SGE SK-10F-HP-0.63
  • Needle Gauge: 23
  • Needle Point Style: Cone
  • Needle Length: 42mm
  • Volume: 10μL
  • Needle Termination: F
  • Quantity: 6/pk
Spezifikation
Spezifikation
23 G
SGE SK-10F-HP-0.63
10 μl
Agilent 7673, 7683, 7693A und 6850 Autosampler
Microliter Spritze
6/Pk.
Konus
F