Learn More
Lotz Lagertechnik™ Stehhilfe
294.00 € - 394.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10167631
|
Lotz Lagertechnik™
3600.01 |
Schwarz |
394.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10127681
|
Lotz Lagertechnik™
360011 |
Hellgrau |
295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10299671
|
Lotz Lagertechnik™
360004 |
Rot |
294.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sehr stabile StehhilfeErgonomisch geformter Komfortsitz mit Stahleinleger
Sitz höhenverstellbar von 600 bis 850mm
Sitzneigung um 15° verstellbar
Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik
Pflegeleichter PU-Sitz
NEU mit Kunstledersitzen in verschiedenen Farben
Leitfähige Sonderausstattung auf Anfrage.
Farbe: Gestell lichtgrau, Sitz schwarz
Spezifikation
120 kg |