Learn More
Thermo Scientific Chemicals Staurosporin, 98 %
Catalog Number 10743783
Click to view available options
Menge:
1 mg
250 μg
62996-74-1
C28H26N4O3
466.5
MFCD00077402
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
staurosporine, kinome_3629
49831000
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
62996-74-1
C28H26N4O3
466.5
MFCD00077402
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
staurosporine, kinome_3629
49831000
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Staurosporin (CAS-Nr. 62996-74-1) ist ein bakterielles Alkyloid, das aus Streptomyces staurosporeus isoliert wird.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Staurosporin ist ein Alkaloid aus der Familie der Indolcarbazole, das Zellmembranen durchdringt.
•Staurosporin hat Krebs hemmende Eigenschaften, die Apoptose induzieren können.
•Staurosporin ist ein breiter Inhibitor von Proteinkinasen, der Wachstums- und Teilungszyklen verhindert.
Verwendung
• Staurosporin wird für die Forschung an akuter myeloischen Leukämie eingesetzt.
• Es eignet sich für Forschungsanwendungen wie Zellkulturen, In-vivo-Untersuchungen und Biochemie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Staurosporine
Schmelzpunkt 270.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 μg
Merck Index 15,8928
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethylacetate
Formelmasse 466.5
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.