Learn More
Merck Stericup™ Quick Release-GP Vakuumfiltrationssystem
Stericup™ Quick Release-Auffangkolben verfügen über eine Verschlusskappe mit Klick-Verschluss die einen sicheren Halt bei nassen und trockenen Bedingungen ermöglicht.
Marke: Merck S2GVU10RE
373.61 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.49100kg
Beschreibung
Das Stericup™ Vakuumfiltrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienvorbereitung. Kombiniert eine Steritop™ Filtereinheit mit einem Auffangkolben für die Verarbeitung und Lagerung von Volumina von 150 bis 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format.
Das kippfreie, griffige Kolbendesign und das ausgewogene Profil verbessern die Stabilität bei der Filtration in engen Laminarströmungshauben, und die praktische Beschriftung und Verpackung erleichtern das Öffnen und Verfolgen jedes Geräts
Der Boden des Auffangkolbens ist leicht versenkt, sodass Sie die mit Kappen verschlossenen Kolben nach der Filtration bequem stapeln können, um wertvollen Platz im Kühlraum maximal zu nutzen. Sie können die Steritop™ Flaschenaufsatzeinheiten auch mit Ihren eigenen sterilen Auffangfkolben oder -flaschen verwenden.
Merkmale und Vorteile
- Durapore™ Membran (PVDF) mit geringem Bindungsvermögen für ultra-niedrige Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverlust.
- Die eng anliegende Verpackung, die leicht zu öffnende Tasche und die praktischen Etikettendesigns machen das Lagern, Öffnen und Verfolgen Ihrer Geräte einfach und effizient.
- Der stabile Boden und die einfache Griffkonstruktion der Stericup™ Einheit ermöglichen es jedem Anwender, alle Phasen des Arbeitsablaufs in einer Laminarströmungshaube komfortabel durchzuführen.
- Der versenkte Boden der Stericup™ Auffangkolben ermöglicht das einfache Stapeln von Kolben in Kühlräumen.
Anwendungen
- Sterilisation von wässrigen Lösungen (150 ml bis 1 l)
- Sterile Filtration von Kulturmedien und Puffern mit hochwertigen Proteinen oder kleinen Molekülkomponenten.
Spezifikation
PVDF | |
1000 mL | |
500 mL |
0,22 µm | |
1000 mL | |
73 mm |