Learn More
Fisherbrand™ Sterile Blender Bags
An economical and efficient way to filter samples. Perfect for blender applications.
86.00 € - 101.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Bag with full-page PE filter |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Clear |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For transportation and storage of solids, semisolids, and liquids; filtering; blender applications. |
Material | BOPA, LDPE |
Produktcode | Marke | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17923182
|
Fisherbrand™
|
250/Pk. | 6 x 9 in. |
92.50 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17963182
|
Fisherbrand™
|
100/Pk. | 7.5 x 12 in. |
86.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17973182
|
Fisherbrand™
|
100/Pk. | 10 x 15 in. |
101.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids
- Ideal for blender applications
- Sterile
- Highly resistant
- Wire closure for a superior seal
- Type of filter: Microperforated
- Bag composition: Multilayer; reinforced multicoated complex
Spezifikation
Bag with full-page PE filter | |
Clear | |
BOPA, LDPE | |
100μm |
Nicht autoklavierbar | |
For transportation and storage of solids, semisolids, and liquids; filtering; blender applications. | |
Steril |