Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gerader Nadelventil-Absperrhähne
Glatte Spindel aus PTFE mit Haltevorrichtung, um ein vollständiges Lösen zu vermeiden
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 02270002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ventilbohrung: 0 bis 2.5 mm
- Schraubverschluss und Gewindehalterung aus PP
- Betriebstemperatur: -20 bis +150 °C
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
0 bis 2,5 mm | |
-20 bis +150 °C | |
Schraubverschluss und Haltevorrichtung |
PTFE, Polypropylen | |
1 | |
DURAN™ Schläuche |