Learn More
Schwefelsäurelösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
6 x 1 L
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salzsäurelösung |
Konzentration | 0.05 M |
Dichte | 1.005 g/ml bei 25 °C |
Menge | 500 ml |
Strukturformel | H2SO4 |
UN-Nummer | 3264 |
Beilstein | 2037554 |
Formelmasse | 98.08 mol |