Learn More
Hettich™ Ausschwingrotor für ROTIXA 50 S Zentrifuge, 2Plätze
Entwickelt zur Verwendung mit ROTIXA 50 S Zentrifuge. Diese Rotoren sind ideal für einen hohen Probendurchsatz in medizinischen, Forschungs- und Qualitätskontrolllaboren.
Marke: Hettich™ 4282
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ausschwingrotor, 2 Plätze
- Für Depp-Well-Platten
- Für ROTIXA 50 S Zentrifuge
- ROTIXA Modelle sind die Zentrifugen der Wahl für medizinische Routinelabors sowie Forschungs- und Qualitätskontrolllabors in der Life-Science-Industrie. ROTIXA Zentrifugen verfügen über das erweiterte S-Bedienfeld. Ideal für hohen Probendurchsatz.
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
2.652 × g | |
183 mm | |
ROTIXA 50 S Zentrifuge | |
2 |
20 Platten/Racks pro Rotor | |
3.600 U/min | |
178 mm | |
90 ° |