Learn More
Lotz Lagertechnik™ Drehhocker
N.V. - 253.50 €
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10149111
|
Lotz Lagertechnik™
352012 |
Buche |
N.V.
1 Stück |
N/A | |||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
10329844
|
Lotz Lagertechnik™
3520.13 |
Grau |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10637942
|
Lotz Lagertechnik™
352011 |
Schwarz |
253.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PU- Buche- Polster oder KunstledersitzAbgedeckte Sicherheitsgasfeder
Hochwertiges Fusskreuz
Sitzhöhenverstellung Gleiter: 400 bis 600mm
Sitzhöhenverstellung Rollen: 420 bis 620mm Rollen
Beschreibung: Polster, Rollen, anthrazit