Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ RT PCR, Inventoried Format 56 QuantStudio™ 12K Flex
Marke:  Applied Biosystems™ 4471125
Artikelnummer. 12817442
  • 9380.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezifikation
Store in freezer (-5° to -30°C).
Niedrig
QuantStudio™ 12K Flex System
Echtzeit-PCR-System
Real Time PCR (qPCR)
QuantStudio™ 12K Flex System
qPCR
OpenArray™, QuantStudio™, TaqMan™
56 Array-Format