Learn More
Medline™ Handrefraktometer für Alkohol DIGIT-025, 0-25 %
Marke:  Medline™ 8100.0250M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Artikelnummer. 10004592
  • 169.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Wein-Taschenrefraktometer
DIGIT-025
Je 1
0 bis 25 % Brix
Nullkalibrierung mit destilliertem Wasser bei 20 °