Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur und Kohlendioxid
Dieses Kalibrierzertifikat zu Temperatur und Kohlendioxid ist für BINDER™ CB Serie CO2-Inkubatoren vorgesehen.
Marke:  BINDER™ 8012-1235
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Artikelnummer. 16444129
  • 489.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturmessung aus der Mitte der Kammer
  • Kohlendioxid (CO2)-Messung mit Prüfgas bei 37 °C und 5 % CO2
  • Zur Verwendung mit BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren
Spezifikation
Spezifikation
BINDER Schränke Serie CB CO2-Inkubator
Kalibrierzertifikat, Temperatur und CO2 – zu Temperatur und CO2, Temperaturmessung in der Mitte des Schranks, CO2-Messung mit Prüfgas bei 37 °C und 5 % CO2
Messung der Temperatur in der Mitte des Schranks, Messung von CO2 mit Prüfgas bei 37 °C und 5 % CO2
Temperatur und CO2
Operative Qualifizierung
Kalibrierungszertifikat
BINDER™ CB
1 Jahr